Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monohexyl phthalate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mono-n-hexyl phthalate, Phthalic Acid Monohexyl Ester, 2-((Hexyloxy)carbonyl)benzoic acid

P1313-5G
TCIAP1313-5GEA 150 EUR InStock
TCIAP1313-5G
Monohexyl phthalate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Monohexyl phthalate


Formule: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00517703
Numéro CAS: 24539-57-9
EINECS: 246-302-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité