Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Phénylpropyl)pyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1327-5G
TCIAP1327-5GEA 102 EUR InStock
TCIAP1327-5G
2-(3-Phénylpropyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
2-(3-Phénylpropyl)pyridine


Formule: C₁₄H₁₅N
Point d'ébullition: 171°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00191237
Numéro CAS: 2110-18-1
EINECS: 218-300-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7ebad9321662eb0d51af40275b1a21f7666a01&vid=0e7ebad9321662eb0d51af40275b1a21f7666a01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité