Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phényl-4-pentén-2-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1330-5G
TCIAP1330-5GEA 269 EUR InStock
TCIAP1330-5G
2-Phényl-4-pentén-2-ol ≥97.0% (par GC)
2-Phényl-4-pentén-2-ol


Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00060886
Numéro CAS: 4743-74-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité