Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluoro(allylbenzene) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1343-5G
TCIAP1343-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAP1343-5G
Perfluoro(allylbenzene) ≥98.0% (par GC)
Perfluoro(allylbenzene)


Formule: C₉F₁₀
MW: 298,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153225
Numéro CAS: 67899-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46ab648a269144545641b4f8ad68ec1403d19074&vid=46ab648a269144545641b4f8ad68ec1403d19074&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité