Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-α-D-glucopyranoside ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenyl alpha-D-Glucoside

P1346-1G
TCIAP1346-1GEA 299 EUR InStock
TCIAP1346-1G
Phenyl-α-D-glucopyranoside ≥97.0% (par GC)
Phenyl-alpha-D-glucopyranoside


Formule: C₁₂H₁₆O₆
MW: 256,25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006594
Numéro CAS: 4630-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +175 to +185 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité