Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate

P1349-25G
TCIAP1349-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1349-25G
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle


Formule: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD00005964
Numéro CAS: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5bbebe00e51bb3337f08899f16c9506843d1823&vid=e5bbebe00e51bb3337f08899f16c9506843d1823&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité