Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl undecafluoroamyl ketone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Undecafluoro-3-octanone, 1H,1H,1H,2H,2H-Undecafluoro-3-octanone, Ethyl Perfluoroamyl Ketone, Ethyl Undecafluoropentyl Ketone

P1363-5G
TCIAP1363-5GEA 161 EUR InStock
TCIAP1363-5G
Ethyl undecafluoroamyl ketone ≥98.0% (par GC)
Ethyl undecafluoroamyl ketone


Formule: C₈H₅F₁₁O
MW: 326,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093488
Numéro CAS: 383177-55-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité