Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanol, (S)-(+)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol

P1368-1G
TCIAP1368-1GEA 220 EUR InStock
TCIAP1368-1G
(S)-(+)-ɑ-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-alpha-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol


Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00077845
Numéro CAS: 340-06-7
EINECS: 206-430-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +33.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité