Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenylpropyl propionate ≥98.0% (par HPLC) réactif pour réaction aldol asymétrique antisélective

Fournisseur: TCI
Synonyms: Propionic acid (1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenylpropyl Ester, (1R,2S)-N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)-O-propionylnorephedrine

P1371-1G
TCIAP1371-1GEA 239 EUR InStock
TCIAP1371-1G
(1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenylpropyl propionate ≥98.0% (par HPLC) réactif pour réaction aldol asymétrique antisélective
(1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenylpropyl propionate


Formule: C₂₈H₃₃NO₄S
MW: 479,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093490
Numéro CAS: 187324-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +11.0 deg (C=2, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité