Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Poly(styrene) sur résine, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)

Fournisseur: TCI

P1379-25G
TCIAP1379-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP1379-25G
Poly(styrene) sur résine, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Poly(styrene)


Formule: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084450
Numéro CAS: 9003-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white granule
Grain size 200 to 400 mesh

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité