Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de phénylmagnésium 27% ∼2 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

P1381-250G
TCIAP1381-250GEA 71.5 EUR InStock
TCIAP1381-250G
Chlorure de phénylmagnésium 27% ∼2 mol/L dans le THF
Chlorure de phénylmagnésium


Formule: C₆H₅ClMg
MW: 136,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000464
Numéro CAS: 100-59-4
EINECS: 202-868-8
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07298
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e131bdcbe024ee6fedb8869772fc210ef0abf2ea&vid=45f93e2c1cb8cc01d6b0683802281d2fe13b5ba9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 27.0 to 30.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité