Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de 4-chlorobutyle et de phényle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1386-25G
TCIAP1386-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAP1386-25G
Oxyde de 4-chlorobutyle et de phényle ≥95.0% (par GC)
Oxyde de 4-chlorobutyle et de phényle


Formule: (C₆H₅)O(CH₂)₄Cl
MW: 184,67 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: 20 °C
Numéro MDL: MFCD00001012
Numéro CAS: 2651-46-9
EINECS: 220-174-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52685cce16b4a68dbf2ce1a5e8fe13e3b28c961f&vid=52685cce16b4a68dbf2ce1a5e8fe13e3b28c961f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité