Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Phenyl-2-furancarboxylic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P1394-1G
TCIAP1394-1GEA 115 EUR InStock
TCIAP1394-1G
5-Phenyl-2-furancarboxylic acid ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
5-Phenyl-2-furancarboxylic acid


Formule: C₁₁H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00456304
Numéro CAS: 52938-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité