Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

P1410-1G
TCIAP1410-1GEA 136 EUR InStock
TCIAP1410-1G
2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone ≥97.0% (par HPLC)
2-Phenyl-2-(p-toluenesulphonyloxy)acetophenone


Formule: C₂₁H₁₈O₄S
Numéro MDL: MFCD04038426
Numéro CAS: 1678-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2be490b9cd2a1996ded05c6bb279e7331d52e0cd&vid=2be490b9cd2a1996ded05c6bb279e7331d52e0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité