Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R,R)-(-)-2,4-Pentanediol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R,R)-(-)-2,4-Dihydroxy pentane, (2R,4R)-(-)-2,4-Pentanediol, (2R,4R)-Pentane-2,4-diol

P1411-1G
TCIAP1411-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAP1411-1G
(R,R)-(-)-2,4-Pentanediol ≥98.0% (par GC)
(R,R)-(-)-2,4-Pentanediol


Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063893
Numéro CAS: 42075-32-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff86187a0cf7df53c0ad0f530c9dc37acd53101&vid=7ff86187a0cf7df53c0ad0f530c9dc37acd53101&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 44.0 to 50.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité