Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,4S)-2,4-Pentanediol, (S,S)-(+)-2,4-Dihydroxy pentane, (2S,4S)-(+)-Pentanediol, (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol

P1412-1G
TCIAP1412-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAP1412-1G
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol ≥98.0% (par GC)
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol


Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 111 - 113 °C (19 -rr)
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064276
Numéro CAS: 72345-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7993135cff273fea4c597b108920904b35f56cc&vid=b7993135cff273fea4c597b108920904b35f56cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 50.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité