4-Phenoxypyridine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P1413-5G
TCIAP1413-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAP1413-5G
4-Phenoxypyridine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Phenoxypyridine
Formule: C₁₁H₉NO
Numéro MDL: MFCD00235157
Numéro CAS: 4783-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité