Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)

P1420-25G
TCIAP1420-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAP1420-25G
Décafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane ≥80.0% (par GC)
Décafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane


Formule: C₈F₁₆
MW: 400,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001469
Numéro CAS: 335-27-3
EINECS: 206-386-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef7abf41013bc4e4ef2e0bc48ef0cac5a34815ad&vid=ef7abf41013bc4e4ef2e0bc48ef0cac5a34815ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité