Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phenoxypropiononitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1426-5G
TCIAP1426-5GEA 44 EUR InStock
TCIAP1426-5G
3-Phenoxypropiononitrile ≥98.0% (par GC)
3-Phenoxypropiononitrile


Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00013822
Numéro CAS: 3055-86-5
EINECS: 221-278-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b528cc52a352e9a580c921d0d928a102f84a1e6d&vid=b528cc52a352e9a580c921d0d928a102f84a1e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité