Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Propyl-4-[(E)-4-pyridinyldiazényl]phénol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

P1442-5G
TCIAP1442-5GEA 245 EUR InStock
TCIAP1442-5G
2-Propyl-4-[(E)-4-pyridinyldiazényl]phénol ≥98.0% (par HPLC)
2-Propyl-4-[(E)-4-pyridinyldiazényl]phénol


Formule: C₁₄H₁₅N₃O
MW: 241,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797155
Numéro CAS: 253124-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité