Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl pentadecafluoroheptyl ketone ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluoro-2-nonanone, Methyl Perfluoroheptyl Ketone, 1H,1H,1H-Pentadecafluoro-2-nonanone, 1H,1H,1H-Perfluoro-2-nonanone

P1452-5G
TCIAP1452-5GEA 158 EUR InStock
TCIAP1452-5G
Methyl pentadecafluoroheptyl ketone ≥93.0% (par GC)
Methyl pentadecafluoroheptyl ketone


Formule: C₉H₃F₁₅O
MW: 412,10 g/mol
Point d'ébullition: 57°C
Numéro CAS: 754-85-8
ONU: 1224
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité