Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-{2-[(Phénylsulfonyl)méthyl]phényl}-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzyl Phenyl sulphone, 2-[2-(Benzenesulphonylmethyl)phenyl]-1,3-dioxolane

P1454-100MG
TCIAP1454-100MGEA 137 EUR InStock
TCIAP1454-100MG
2-{2-[(Phénylsulfonyl)méthyl]phényl}-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)
2-{2-[(Phénylsulfonyl)méthyl]phényl}-1,3-dioxolane


Formule: C₁₆H₁₆O₄S
MW: 304,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797156
Numéro CAS: 226089-80-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité