Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Phenylsulphonylmethyl)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1455-1G
TCIAP1455-1GEA 471 EUR InStock
TCIAP1455-1G
2-(Phenylsulphonylmethyl)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)
2-(Phenylsulphonylmethyl)benzaldehyde


Formule: C₁₄H₁₂O₃S
Numéro MDL: MFCD06797157
Numéro CAS: 468751-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité