2-(Phenylsulphonylmethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1456-1G
TCIAP1456-1GEA 99 EUR InStock
TCIAP1456-1G
2-(Phenylsulphonylmethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-(Phenylsulphonylmethyl)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₁NO₂S
Numéro MDL: MFCD06797158
Numéro CAS: 82651-72-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Acetonitrile almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité