m,m,m-Tritolyl phosphate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1472-5G
TCIAP1472-5GEA 121 EUR InStock
TCIAP1472-5G
m,m,m-Tritolyl phosphate ≥95.0% (par GC)
m,m,m-Tritolyl phosphate
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 25…26 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041907
Numéro CAS: 563-04-2
EINECS: 209-241-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95292e69366473d76f26b46e7a650650c0cbc0d0&vid=95292e69366473d76f26b46e7a650650c0cbc0d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité