Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

P1475-5G
TCIAP1475-5GEA 283 EUR InStock
TCIAP1475-5G
Phenyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-beta-D-glucopyranoside


Formule: C₁₉H₂₀O₅S
MW: 360,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797160
Numéro CAS: 87508-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 179.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -47.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité