Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Propylfuranne ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1488-5G
TCIAP1488-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAP1488-5G
2-Propylfuranne ≥98.0% (par GC)
2-Propylfuranne


Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00047070
Numéro CAS: 4229-91-8
EINECS: 224-182-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba38fada6235e4b2bd6c65c0b7f24ad81294c2c&vid=aba38fada6235e4b2bd6c65c0b7f24ad81294c2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité