Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phenyl-1-anthramine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Anilinoanthracene

P1494-500MG
TCIAP1494-500MGEA 792 EUR InStock
TCIAP1494-500MG
N-Phenyl-1-anthramine ≥98.0% (par GC)
N-Phenyl-1-anthramine


Formule: C₂₀H₁₅N
MW: 269,35 g/mol
Numéro CAS: 98683-00-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité