Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Phenyl-3-biphenylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Anilinobiphenyl, N-Phenyl-[1,1'-biphenyl]-3-amine

P1497-500MG
TCIAP1497-500MGEA 260 EUR InStock
TCIAP1497-500MG
N-Phenyl-3-biphenylamine ≥98.0% (par GC)
N-Phenyl-3-biphenylamine


Formule: C₁₈H₁₅N
MW: 245,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276409
Numéro CAS: 198275-79-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité