Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-3-Phenylcyclopentanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1504-100MG
TCIAP1504-100MGEA 164 EUR InStock
TCIAP1504-100MG
(R)-(+)-3-Phenylcyclopentanone ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-3-Phenylcyclopentanone


Formule: C₁₁H₁₂O
Numéro MDL: MFCD08276412
Numéro CAS: 86505-44-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edb2e5a8eed9c34ece07cfe11de2fe8685a64794&vid=edb2e5a8eed9c34ece07cfe11de2fe8685a64794&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +83.0 to +93.0 deg (C=0.5, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité