Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha,beta-D-Mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, (3S,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate

P1514-5G
TCIAP1514-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAP1514-5G
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose ≥97.0% (par GC)
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose


Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05864874
Numéro CAS: 25941-03-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Melting point 67.0 to 73.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +55.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité