Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Pentanedithiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Dimercaptopentane

P1518-5G
TCIAP1518-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAP1518-5G
1,5-Pentanedithiol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1,5-Pentanedithiol


Formule: C₅H₁₂S₂
MW: 136,28 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –72°C
Densité: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004908
Numéro CAS: 928-98-3
EINECS: 213-194-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbb7d00d4b5cd015e3b1ff32dd3955a7cf7daa82&vid=cbb7d00d4b5cd015e3b1ff32dd3955a7cf7daa82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité