Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1583-5G
TCIAP1583-5GEA 187 EUR InStock
TCIAP1583-5G
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate


Formule: C₇H₇BF₃K
Point de fusion: 294°C
Numéro MDL: MFCD01318171
Numéro CAS: 216434-82-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b17bbcf878ed1b5772dafe37acade01e7bb3a8f8&vid=b17bbcf878ed1b5772dafe37acade01e7bb3a8f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité