(Phénylthio)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Phenylthio)acetonitrile
P1602-5G
TCIAP1602-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAP1602-5G
(Phénylthio)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(Phénylthio)acétonitrile
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Numéro MDL: MFCD00019831
Numéro CAS: 5219-61-4
EINECS: 226-013-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9679dfc56375c7b003c3eed164f8084445a9df9f&vid=9679dfc56375c7b003c3eed164f8084445a9df9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité