Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diméthyl-1-phényl-1H-pyrrole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrrole, 1-Phenyl-2,5-dimethylpyrrole

P1615-5G
TCIAP1615-5GEA 127 EUR InStock
TCIAP1615-5G
2,5-Diméthyl-1-phényl-1H-pyrrole ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthyl-1-phényl-1H-pyrrole


Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022464
Numéro CAS: 83-24-9
EINECS: 201-461-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité