Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-4-(4-Propylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzonitrile

P1617-5G
TCIAP1617-5GEA 107 EUR InStock
TCIAP1617-5G
trans-4-(4-Propylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
trans-4-(4-Propylcyclohexyl)benzonitrile


Formule: C₁₆H₂₁N
MW: 227,3446 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038799
Numéro CAS: 61203-99-4
EINECS: 262-654-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d70e04a12aa32c5296b3adea8c216bc11431f25c&vid=d70e04a12aa32c5296b3adea8c216bc11431f25c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité