Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ,ɑ,ɑ',ɑ',4-Pentabromo-o-xylene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1,2-bis(dibromomethyl)benzene

P1622-5G
TCIAP1622-5GEA 217 EUR InStock
TCIAP1622-5G
ɑ,ɑ,ɑ',ɑ',4-Pentabromo-o-xylene ≥97.0% (par GC)
alpha,alpha,alpha',alpha',4-Pentabromo-o-xylene


Formule: C₈H₅Br₅
MW: 500,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00465850
Numéro CAS: 4235-46-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité