Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 2-Propargyloxane, 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, Propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, 2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran

P1624-25G
TCIAP1624-25GEA 118 EUR InStock
TCIAP1624-25G
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran ≥97.0% (par GC)
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran


Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00006604
Numéro CAS: 6089-04-9
EINECS: 228-027-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité