Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pérylène ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

P1629-1G
TCIAP1629-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP1629-1G
Pérylène ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Pérylène


Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273…278 °C
Densité: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004142
Numéro CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 14,07184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9b8d3c5af9d9807c1ced6d476d2cd598e5c834&vid=3749053ee2278bf0ba2dc838805f8b8a80b6a0cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité