Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Pentanetricarbonitrile ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Cyanoheptanedinitrile, Pentane-1,3,5-tricarbonitrile

P1631-500MG
TCIAP1631-500MGEA 989 EUR InStock
TCIAP1631-500MG
1,3,5-Pentanetricarbonitrile ≥96.0% (par GC)
1,3,5-Pentanetricarbonitrile


Formule: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD09038542
Numéro CAS: 4379-04-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité