Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Paclitaxel ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

P1632-100MG
TCIAP1632-100MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAP1632-100MG
Paclitaxel ≥98.0% (par HPLC)
Paclitaxel


Formule: C₄₇H₅₁NO₁₄
Numéro MDL: MFCD00869953
Numéro CAS: 33069-62-4
Merck Index: 14,06982
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -49.0 to -54.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité