Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1633-100MG
TCIAP1633-100MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAP1633-100MG
1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene ≥98.0% (par GC)
1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene


Formule: C₃₅H₂₆
Point de fusion: 256°C
Numéro MDL: MFCD00012263
Numéro CAS: 2519-10-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0d6dd91fbe8ffe50e6f0ca55eb4d685464fbf11&vid=d0d6dd91fbe8ffe50e6f0ca55eb4d685464fbf11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité