Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Propylpiperazine dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P1645-25G
TCIAP1645-25GEA 315 EUR InStock
TCIAP1645-25G
1-Propylpiperazine dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Propylpiperazine dihydrobromide


Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 290,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051992
Numéro CAS: 64262-23-3
EINECS: 264-759-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Volumetric Analysis) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité