Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1649-5G
TCIAP1649-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP1649-5G
4-Phenoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Phenoxybenzonitrile


Formule: C₁₃H₉NO
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00017346
Numéro CAS: 3096-81-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c185908b974b0c02de492be19da837ed53c0a9d&vid=8c185908b974b0c02de492be19da837ed53c0a9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité