Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(Pentamethylcyclopentadienyl)titanium trichloride ≥97.0% (P)(T)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloro(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)

P1651-1G
TCIAP1651-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAP1651-1G
(Pentamethylcyclopentadienyl)titanium trichloride ≥97.0% (P)(T)
(Pentamethylcyclopentadienyl)titanium trichloride


Formule: C₁₀H₁₅Cl₃Ti
MW: 289,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070434
Numéro CAS: 12129-06-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3b566d97161c6693b947e315d4cbdd081f90609&vid=d3b566d97161c6693b947e315d4cbdd081f90609&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (with ignition residue) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité