Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-3-O-allyl-2,4,6-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Gal[246Bn,3All]-beta-SPh

P1660-1G
TCIAP1660-1GEA 308 EUR InStock
TCIAP1660-1G
Phenyl-3-O-allyl-2,4,6-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-3-O-allyl-2,4,6-tri-O-benzyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside


Formule: C₃₆H₃₈O₅S
MW: 582,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1017587-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité