2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P1670-25G
TCIAP1670-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP1670-25G
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃S
MW: 274,29 g/mol
Point de fusion: 410°C
Numéro MDL: MFCD00053007
Numéro CAS: 27503-81-7
EINECS: 248-502-0
Merck Index: 14,03593
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=296bf70667798de8a89db49f76c9fc12df1818aa&vid=da96b7aacb76433fe9d64b6a04a3c540530ff085&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité