Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pigment red 254

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione

P1676-25G
TCIAP1676-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAP1676-25G
Pigment red 254
Pigment red 254


Formule: C₁₈H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 357,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01941106
Numéro CAS: 84632-65-5
EINECS: 401-540-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88487e087b50718188c4de1dbb7f2a7927e7c58c&vid=88487e087b50718188c4de1dbb7f2a7927e7c58c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystaline
Lambda max. 540.0 to 545.0 nm (H2SO4)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (H2SO4, 540.0 to 545.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité