Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran, Gal[2346Bn]-β-SPh

P1679-1G
TCIAP1679-1GEA 215 EUR InStock
TCIAP1679-1G
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside


Formule: C₄₀H₄₀O₅S
MW: 632,82 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06657856
Numéro CAS: 74801-29-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité