Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-allyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Gal[246Ac,3All]-β-SPh

P1680-1G
TCIAP1680-1GEA 187 EUR InStock
TCIAP1680-1G
Phenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-allyl-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl-2,4,6-tri-O-acetyl-3-O-allyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside


Formule: C₂₁H₂₆O₈S
MW: 438,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1820572-28-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +30.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité